3,4-Diaminopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
A12465.03 A12465.06 A12465.14
A12465.03EA 39.7 EUR
A12465.03 A12465.06 A12465.14
3,4-Diaminopiridina ≥98%
3,4-Diaminopiridina
Purity: 98+% CAS No.: 54-96-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 240°(464°F) Odour: Unpleasant Beilstein Reference: 110232 Merck Reference: 14,2986 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006401
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217…220 °C
Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006401
Núm. CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,2986