3,4-Diaminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 35.2 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…219 °C
Pto. de inflamación: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006401
Núm. CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,03006
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C