2-(Metilamino)piridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23589.06 B23589.14
B23589.06EA 60.4 EUR
B23589.06 B23589.14
2-(Metilamino)piridina 98%
2-(Metilamino)piridina
Purity: 98% CAS No.: 4597-87-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 108188 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006250
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 200…201 °C
Pto. de fusión: 14…15 °C
Densidad: 1,060
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006250
Núm. CAS: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III