2-Metoxipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13675.14
A13675.22
A13675.36
A13675.14EA
35
EUR
A13675.14
A13675.22
A13675.36
2-Metoxipiridina ≥98%
2-Metoxipiridina
Purity: 98%
CAS No.: 1628-89-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 108189
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006262
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 142…143 °C Densidad: 1,046 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006262 Núm. CAS: 1628-89-3 EINECS: 216-623-8 UN: 3271 ADR: 3,III |