4-Metoxipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19625.06
L19625.14
L19625.06EA
105
EUR
L19625.06
L19625.14
4-Metoxipiridina ≥98%
4-Metoxipiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 191 °C Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1,075 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674049 Núm. CAS: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |