Piridina 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
131780010
131780025
131780500
131780250
ACRO131780010EA
129
EUR
ACRO131780010
ACRO131780025
ACRO131780500
ACRO131780250
Piridina 99+%, extra puro
Piridina
Formula:
C₅H₅N Pto. Ebullición: 115…116 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 0,978 g/cm³ Pto. de inflamación: 17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011732 Núm. CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Índice Merck: 13,08060 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.02 % |