Piridina 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
386560250 386562500 386560010
ACRO386560250EA 29.9 EUR
ACRO386560250 ACRO386562500 ACRO386560010
Piridina 99+% para espectroscopia
Piridina
Formula: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Pto. Ebullición: 115
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0.978 g/cm³
Pto. de inflamación: 17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %