Piridina 99+%, extra puro for non-aqueous titration
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
418530010 418532500 418530025
ACRO418530010EA 247 EUR
ACRO418530010 ACRO418532500 ACRO418530025
Piridina 99+%, extra puro for non-aqueous titration
Piridina
Formula: C₅H₅N
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,978 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Boiling point 114 to 116°C
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %