Piridina ≥99.5% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Azabenzene, Azine
22905.K2
22905.K7
22905.M1
22905.K2EA
208
EUR
22905.K2
22905.K7
22905.M1
Piridina ≥99.5% para HPLC
Piridina
Purity: 99.5+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Formula:
C₅H₅N Pto. Ebullición: 115 °C Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 0,978 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011732 Núm. CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7970 |