Piridina, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8073.1000EA 213.59 EUR
8073.1000 8073.2500
Piridina, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Piridina
Formula: C₅H₅N
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Ammonia (NH3) max. 0.002 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Reducing Substances passes test
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Solubility in Water passes test
Suitability for OH groups determ. by phthalisation passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 1.0