Piridina, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Azabenzene, Azine
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09728.0100
1.09728.0500
1.09728.1000
1.09728.2500
1.09728.6025
1.09728.4000
1.09728.0100EA
37
EUR
1.09728.0100
1.09728.0500
1.09728.1000
1.09728.2500
1.09728.6025
1.09728.4000
Piridina, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Piridina
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula:
C₅H₅N Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,983 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011732 Núm. CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3, Índice Merck: 13,08060 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -42 °C |
Molar Mass | 79.1 g/mol |
Boiling Point | 115 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 17 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 10.6 %(V) |
Density | 0.982 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.5 (16 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 482 °C |
Evaporation number | 12.7 |