Piridina ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
27199.268EA 154 EUR
27199.268 27199.292 27199.326 27199.460
Piridina ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Piridina
Formula: C₅H₅N
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Acidity or alkalinity Max. 0.2 meq/g
Boiling point 114 - 116 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.981 - 0.983
Evaporation residue Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 5 ppm
alpha-Picoline Max. 0.2 %
Piperidine Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH3 (Ammonia) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test