Piridina, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83684.230EA 157 EUR
83684.230 83684.290 83684.269
Piridina, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Piridina
Botellas de 250 y 500 ml con un tapón con septum de 6 unidades separadas
Formula: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Pto. Ebullición: 115
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8 %
Residuo de evaporación Max. 3 ppm
Agua Max. 30 ppm