2-Bromo-5-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 61.8 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-metilpiridina 98%
2-Bromo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C (12.5 mmHg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Número MDL: MFCD00209553
Núm. CAS: 3510-66-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %