2-Bromo-6-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
L20018.06
L20018.14
L20018.06EA
92.9
EUR
L20018.06
L20018.14
2-Bromo-6-metilpiridina ≥98%
2-Bromo-6-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 5315-25-3
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5625
Boiling Point: 102-103°/20mm
Beilstein Reference: 107322
MDL No.: MFCD00040743
Formula:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Pto. Ebullición: 102…103 °C (20 mmHg) Densidad: 1,512 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040743 Núm. CAS: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |