2-Cloro-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-4-picolina
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 44.5 EUR
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Cloro-4-metilpiridina 98%
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 194…195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 115
Densidad: 1.151 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023418
Núm. CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %