2-Cloro-6-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloro-6-picolina
B20174.06
B20174.14
B20174.06EA
70.2
EUR
B20174.06
B20174.14
2-Cloro-6-metilpiridina ≥98%
2-Cloro-6-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 18368-63-3
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5265
Boiling Point: 64-68°/10mm
Beilstein Reference: 107187
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006245
Formula:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol Pto. Ebullición: 64…68 °C (10 mmHg) Densidad: 1.167 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006245 Núm. CAS: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |