3-(Trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17280.03
L17280.06
L17280.03EA
123
EUR
L17280.03
L17280.06
3-(Trifluorometil)piridina ≥97%
3-(Trifluorometil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 3796-23-4
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4173
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1563102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00100032
Formula:
C₆H₄F₃N MW: 147.1 g/mol Pto. Ebullición: 111…114 °C Densidad: 1.28 Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100032 Núm. CAS: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1993 ADR: 3 II |