2-Etilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17352.22
A17352.36
A17352.22EA
167
EUR
A17352.22
A17352.36
2-Etilpiridina ≥98%
2-Etilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 100-71-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -63°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 106480
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006361
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 149 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,937 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006361 Núm. CAS: 100-71-0 EINECS: 202-881-9 UN: 1993 ADR: 3,III |