2-Picolina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metilpiridina, α-Picolina
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 75.9 EUR
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picolina 98%
2-Picolina
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 129,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006332
Núm. CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07554
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %