2-Picolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Metilpiridina, α-Picolina
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
A10847.0FEA
139
EUR
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
2-Picolina ≥98%
2-Picolina
Purity: 98+%
CAS No.: 109-06-8
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -70°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 104581
Merck Reference: 14,7400
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006332
Formula:
C₆H₇N Pto. Ebullición: 128…129 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,944 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006332 Núm. CAS: 109-06-8 EINECS: 203-643-7 UN: 2313 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7400 |