3-Etilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20318.06 B20318.14
B20318.06EA 62.3 EUR
B20318.06 B20318.14
3-Etilpiridina ≥98%
3-Etilpiridina
Purity: 98% CAS No.: 536-78-7 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Unpleasant Melting Point: -77° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 106479 Merck Reference: 14,3848 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006413
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 165…166 °C
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,941
Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006413
Núm. CAS: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,3848