3-Picolina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metilpiridina, β-Picolina
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 76 EUR
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
3-Picolina 99%
3-Picolina
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 143…144 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006402
Núm. CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,07485
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %