3-Picolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14012.0F
A14012.AE
A14012.0FEA
156
EUR
A14012.0F
A14012.AE
3-Picolina ≥99%
3-Picolina
Purity: 99%
CAS No.: 108-99-6
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5055
Melting Point: -18°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1366
Merck Reference: 14,7401
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006402
Formula:
C₆H₇N Pto. Ebullición: 143…144 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 0,955 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006402 Núm. CAS: 108-99-6 EINECS: 203-636-9 UN: 2313 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7401 |