4-Etilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150570250 150571000 150575000
ACRO150570250EA 39.8 EUR
ACRO150570250 ACRO150571000 ACRO150575000
4-Etilpiridina 98%
4-Etilpiridina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 168,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –91 °C
Densidad: 0,942 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006450
Núm. CAS: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03880
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5009 to 1.5029 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %