4-Picolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: γ-Picolina, 4-Metilpiridina
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 68.3 EUR
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picolina 99%
4-Picolina
Formula: C₆H₇N
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2,4 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006440
Núm. CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07556
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %