4-Picolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
A15595.0FEA
159
EUR
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
4-Picolina ≥98%
4-Picolina
Purity: 98%
CAS No.: 108-89-4
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
pH: 10-11
Melting Point: 3°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104586
Merck Reference: 14,7402
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006440
Formula:
C₆H₇N Pto. Ebullición: 144…145 °C Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 0,957 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006440 Núm. CAS: 108-89-4 EINECS: 203-626-4 UN: 2313 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7402 |