4-Picolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: γ-Picolina, 4-Metilpiridina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 47.4 EUR
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Picolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Picolina
Formula: C₆H₇N
Pto. Ebullición: 144,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006440
Núm. CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07556
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C