2-(3-Fenilpropil)piridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22495.03
B22495.06
B22495.14
B22495.03EA
30.7
EUR
B22495.03
B22495.06
B22495.14
2-(3-Fenilpropil)piridina ≥99%
2-(3-Fenilpropil)piridina
Purity: 99%
CAS No.: 2110-18-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 142-143°/1mm
MDL No.: MFCD00191237
Formula:
C₁₄H₁₅N Pto. Ebullición: 142…143 °C (1 mmHg) Densidad: 1,017 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191237 Núm. CAS: 2110-18-1 EINECS: 218-300-7 |