2,3-Lutidina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
268760250 268761000
ACRO268760250EA 25.6 EUR
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidina 98+%
2,3-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 161 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009605
Núm. CAS: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %