2,3-Lutidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Dimethylpyridine
L03697.14
L03697.22
L03697.36
L03697.14EA
31.1
EUR
L03697.14
L03697.22
L03697.36
2,3-Lutidina ≥99%
2,3-Lutidina
Purity: 99%
CAS No.: 583-61-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -17°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 106418
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009605
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 160…161 °C Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 0,948 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009605 Núm. CAS: 583-61-9 EINECS: 209-514-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II |