2,4-Lutidina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimetilpiridina
125181000 125185000
ACRO125181000EA 115 EUR
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-Lutidina 98+%
2,4-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006337
Núm. CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is