2,4-Lutidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22913.14
B22913.22
B22913.14EA
40.5
EUR
B22913.14
B22913.22
2,4-Lutidina ≥98%
2,4-Lutidina
Purity: 98+%
CAS No.: 108-47-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Unpleasant
Melting Point: -60°
Boiling Point: 158-160°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006337
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 158…160 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,931 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006337 Núm. CAS: 108-47-4 EINECS: 203-586-8 UN: 1992 ADR: 3,III |