2,6-Di-terc-butilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204640050 204640250
ACRO204640050EA 198 EUR
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-terc-butilpiridina 97%
2,6-Di-terc-butilpiridina
Formula: C₁₃H₂₁N
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2…4 °C
Densidad: 0,852 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006306
Núm. CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Índice Merck: 12,03086
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %