2,6-Lutidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 174 EUR
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidina 99%
2,6-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 143…145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006345
Núm. CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05636
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %