2,6-Lutidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-48-5
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 105690
Merck Reference: 14,5616
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006345
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 143…145 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,923 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006345 Núm. CAS: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5616 |