3,5-Lutidina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125211000 125215000
ACRO125211000EA 62.5 EUR
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidina 98+%
3,5-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 172,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006404
Núm. CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)