3,5-Lutidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
A14877.ACEA
25
EUR
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
3,5-Lutidina ≥99%
3,5-Lutidina
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 169…170 °C Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 0,941 Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006404 Núm. CAS: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 UN: 1992 ADR: 3,III |