2,3,5-Trimetilpiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,5-Trimethylpyridine
B23537.06
B23537.14
B23537.22
B23537.06EA
33.7
EUR
B23537.06
B23537.14
B23537.22
2,3,5-Trimetilpiridina ≥99%
2,3,5-Trimetilpiridina
Purity: 99%
CAS No.: 695-98-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5075
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 108832
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00126840
Formula:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Pto. Ebullición: 182…184 °C Densidad: 0,935 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126840 Núm. CAS: 695-98-7 EINECS: 211-786-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |