2,4,6-Trimetilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 73.7 EUR
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Trimetilpiridina 99%
2,4,6-Trimetilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 171…172 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006338
Núm. CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,09789
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test