2,4,6-Trimetilpiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 54.9 EUR
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Trimetilpiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimetilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006338
Núm. CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,09789
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline