2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 154 EUR
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina 98%
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina
Formula: C₁₄H₂₃N
Pto. de fusión: 33…36 °C
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006305
Núm. CAS: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
UN: 1325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %