2-Fenilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L07861.09 L07861.18
L07861.09EA 92.7 EUR
L07861.09 L07861.18
2-Fenilpiridina ≥98%
2-Fenilpiridina
Purity: 98% CAS No.: 1008-89-5 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -5° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 110445 MDL No.: MFCD00006280
Formula: C₁₁H₉N
Pto. Ebullición: 268…270 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,086
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006280
Núm. CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III