3-Fenilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23930.06
B23930.14
B23930.06EA
64.2
EUR
B23930.06
B23930.14
3-Fenilpiridina ≥97%
3-Fenilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 1008-88-4
Molecular Formula: C11H9N
Formula Weight: 155.20
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₉N Pto. Ebullición: 272 °C Pto. de fusión: 76…77 °C Densidad: 1,085 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006380 Núm. CAS: 1008-88-4 EINECS: 213-762-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...