4-Fenilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130910050 130910250 130911000
ACRO130910050EA 77.9 EUR
ACRO130910050 ACRO130910250 ACRO130911000
4-Fenilpiridina 99%
4-Fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉N
Pto. Ebullición: 274…275 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 71…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006420
Núm. CAS: 939-23-1
EINECS: 213-357-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %