2,6-Difenilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25179.06
B25179.14
B25179.06EA
72.9
EUR
B25179.06
B25179.14
2,6-Difenilpiridina ≥97%
2,6-Difenilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 3558-69-8
Molecular Formula: C17H13N
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 74-81°
Boiling Point: 210°/3mm
MDL No.: MFCD00006284
Formula:
C₁₇H₁₃N Pto. Ebullición: 210 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 74…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006284 Núm. CAS: 3558-69-8 EINECS: 222-620-2 |