2,3-Dibromotiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12998.06 A12998.14
A12998.06EA 107 EUR
A12998.06 A12998.14
2,3-Dibromotiofeno ≥98%
2,3-Dibromotiofeno
Purity: 98+% CAS No.: 3140-93-0 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 107512 MDL No.: MFCD00005418
Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 215…216 °C
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 2,135
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005418
Núm. CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III