2,4-Dibromotiofeno ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13591.06
L13591.14
L13591.06EA
60.8
EUR
L13591.06
L13591.14
2,4-Dibromotiofeno ≥90%
2,4-Dibromotiofeno
Purity: 90+%
CAS No.: 3140-92-9
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formula:
C₄H₂Br₂S Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 2,160 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043889 Núm. CAS: 3140-92-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |