2,5-Dibromotiofeno 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 50.4 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromotiofeno 95%
2,5-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 2,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005420
Núm. CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %