2,5-Dibromotiofeno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13406.14
A13406.18
A13406.30
A13406.14EA
57.6
EUR
A13406.14
A13406.18
A13406.30
2,5-Dibromotiofeno 96%
2,5-Dibromotiofeno
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Formula:
C₄H₂Br₂S Pto. Ebullición: 210…212 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 2,150 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005420 Núm. CAS: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |